391085
Ethylenediamine
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonim(y):
1,2-Diaminoethane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.07 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
716 °F
oczyszczone przez
redistillation
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
tw
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
water: very soluble(lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Klucz InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... FNTA(2339)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Functionalization of the triazolate-bridged metal-organic framework.
- As a solvent in the synthesis of ZnS and ZnSe precursors by solvothermal process.
- As a softening agent for hard wood plant structure.
- As a reactant in the synthesis of Pd/C-ethylenediamine complex catalyst.
- As a chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.
- To produce ethylenediamine modified rice hull, used as a sorbent for basic and reactive dyes.
- Synthesis of ethylenediamine-templated iron arsenates and fluoroarsenates.
- As a template agent and coordination agent in the synthesis of CdS nanocrystals.
- As a reagent in the synthesis of imidazolines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter