Key Documents
EX0275
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
200 Proof
Synonim(y):
ethyl alcohol
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
200 proof in alcohol (denatured)
temp. przejścia
flash point 13 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
200 Proof
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup