Kluczowe dokumenty
DX0657
Sigma-Aldrich
Kwas dichlorooctowy
Biotechnology
Synonim(y):
Dichloroacetic Acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
201-207-0
ciśnienie pary
0.19 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Klucz InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Biotechnologia
Komentarz do analizy
Absorbancja przy długości fali 310 nmTylko raportyAUTest (miareczkowanie)99% minPostaćPrzezroczysty płynTemperatura zamarzania12°C minTożsamość (spektrum IR)Kwas monochlorooctowy0,20% maxKwas trójchlorooctowy1,00% maksWoda (H2O)1000 ppm maks
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Brain,Liver,Testes, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup