Kluczowe dokumenty
CX2414
Supelco
Cyklopentan
OmniSolv®
Synonim(y):
Cyclopentane, Pentamethylene
About This Item
Wzór liniowy:
-CH2(CH2)3CH2-
Kod UNSPSC:
41116105
Poziom jakości
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
skład
Cyclopentane, ≥85.0%
2,2-Dimethylbutane, ≤15.0%
n-pentane, ≤3.0%
zanieczyszczenia
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
temp. przejścia
flash point 1.7 °C
UV cutoff
≤198 nm
absorpcja UV
λ: 198 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
OmniSolv®
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Test (2,2-dimetylobutan)15,0% maksTest (cyklopentan)85,0% minTest (całkowity)99,8% minTest (n-pentan)3,0% maxSubstancje reagujące na ECD w kapilarze (jako PCNB)5ng/L maxKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testFluorescencja (jako zasada chininowa)500ppt maxPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodne z normąAbsorpcja UV przy 198 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 210 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 220 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.01AU maxOdcięcie UV198nm maxWoda (H2O)0.02% max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
1.7 °C