Merck
Z232866
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Połączenie
Joints neck (50)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212166302
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
280 mm
pojemność
2,000 mL
śr. zewn. kolby
166 mm
śr. zewn. szyjki
50 mm
Opis ogólny
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Inne uwagi
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences