Kluczowe dokumenty
CX1057
Supelco
Chloroform
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
Synonim(y):
Trichloromethane, Methylidyne trichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
200-663-8
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
rozpuszczalność
8.7 g/L
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stabilized with AlkeneDriSolv solvents are packed under Nitrogen and sealed with a septum.
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
Komentarz do analizy
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testIdentity (IR-spectrum)ConformsWater (H2O)50ppm max
Informacje prawne
DRISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
zastąpiony przez
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)