CS40MS01H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonim(y):
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
Wybierz wielkość
1949,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1949,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiały
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Clarisolve®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Wysokość
14 cm (5.3 in.)
Długość
22 cm (8.5 in.)
Szerokość
7.4 cm (2.9 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.014 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
0.9-1.2 μg/L
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
0.91 – 1.29 μS/cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać