Przejdź do
CS20MS01F1-X
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.11 m², High-density cell cultures, Process Scale
Synonim(y):
Clarisolve 20 m Pod Depth Filters, 0.11 m 2 (1.18 ft 2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Quality Segment
material
Millistak+® media, polypropylene
manufacturer/tradename
Clarisolve®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
W
5.8 cm (2 in.)
filtration area
0.11 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
General description
The CLARISOLVE® Depth Filters are the first primary clarification offering with a gradient density structure specifically designed to the particle size distributions of pretreated feed streams. With improved volumetric capacity and reduced turbidity over currently available depth filters, the clarification step of pretreated feeds can be processed in a significantly reduced footprint without the need for a secondary stage of clarification.
A μPod scale device, the CLARISOLVE® depth filter provides the fastest and most efficient way to clarify high-density streams and easily transfer processes from upstream to downstream without the use of centrifugation.
This CLARISOLVE® filter has a filtration area of 0.11 m2 and a Pod device format.
Application
High-density cell cultures
Features and Benefits
Filter Grade: 20MS
Preparation Note
Sterilization Method
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C.
Legal Information
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clarisolve® Pod Depth Filter
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia