CS20MS01H1
Clarisolve® Depth Filters
High-density cell cultures
Synonim(y):
Clarisolve 20 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Clarisolve®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Wysokość
14 cm (5.3 in.)
Długość
22 cm (8.5 in.)
Szerokość
7.4 cm (2.9 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.014 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
1.4-2.1 μg/L
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
0.80 – 1.59 μS/cm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.