Kluczowe dokumenty
CBL168
Millipore
Anti-CD36 Antibody, clone SM-phi
clone SM-phi, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Platelet Glycoprotein IV
Wybierz wielkość
100 ASSAYS
1430,00 zł
1430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ASSAYS
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SM-phi, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD36(948)
Specyficzność
This antibody recognizes the 90 kDa single chain membrane glycoprotein (GPIIIb) that is found on monocytes/macrophages and platelets.
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Immunogen
Human tonsil cells and peripheral blood mononuclear cells
Zastosowanie
Anti-CD36 Antibody, clone SM-phi is an antibody against CD36 for use in FC, WB, IH.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Studies of platelet and monocyte receptor for thrombospondin
Studies of platelet collagen adhesion receptor
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Format: Purified
The monoclonal was purified by affinity chromatography and gel filtration and is presented in phosphate buffered saline containing 10mM sodium azide and 1mg/ml bovine serum albumin. We recommend that each laboratory determine an optimum working titre for use in its particular application.
Przechowywanie i stabilność
For use within 1 month of purchase store at +4°C, for long term storage aliquot antibody into small volumes and store at -20°C.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aritro Nath et al.
Scientific reports, 5, 14752-14752 (2015-10-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the second-leading cause of cancer-related death worldwide, and the factors influencing HCC progression are poorly understood. Here we reveal that HCC progression via induction of epithelial-mesenchymal transition (EMT) is closely associated with the expression of CD36/fatty
Yutaro Mori et al.
Cell metabolism, 33(5), 1042-1061 (2021-05-06)
Tubulointerstitial abnormalities are predictive of the progression of diabetic kidney disease (DKD), and their targeting may be an effective means for prevention. Proximal tubular (PT) expression of kidney injury molecule (KIM)-1, as well as blood and urinary levels, are increased