Kluczowe dokumenty
BX1780
Supelco
Alkohol butylowy
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)2CH2OH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-751-6
bp:
116-118 °C/1013 hPa
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
ciśnienie pary
6.7 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.4% (GC)
Formularz
liquid
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
temp. przejścia
flash point 34 °C
rozpuszczalność
66 g/L
gęstość
0.81 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
Test (GC): 99,4% min
Związki karbonylowe (jako aldehyd masłowy): 0,01% max
Kolor (APHA): 10 max
Eter di-n-butylowy [(C4 H9)2 O]: 0,2% max
Pozostałość po odparowaniu: 0,005% max
Postać: Klarowna ciecz
Kwas miareczkowy: 0.0008meq/g max
Woda (H2O): 0.1% max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup