Dokumenty
BI0421
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.1M I₂ in THF/Pyridine
Biosynthesis Novabiochem®
Synonim(y):
dna
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
temp. przejścia
flash point 4.4 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
BI0421-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0421-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Komentarz do analizy
Assay (pyridine) (by density): 19.5-20.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 77.0-79.0% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.09-0.11M
Water (H2O): 1.8-2.2% w/v
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C