AQ502B
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgM+IgG+IgA, F(ab′)2, koniugat biotyny, adsorbowane gatunkowo
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
0.5 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA: 1:5,000-1:20,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2