AP194P
Donkey Anti-Chicken IgY Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Synonim(y):
Chicken IgG
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
chicken
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Zastosowanie
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3