Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, Neutral, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ifnb1(15977)
Immunogen
Mysz IgG, cała cząsteczka.
Application
Test hamowania efektu cytopatycznego: 2 x 10E5 jednostek neutralizacji na ml surowicy odpornościowej. Jedna jednostka neutralizacji to ilość surowicy odpornościowej wymagana do zneutralizowania 1 jednostki mysiego IFN-beta. Ten materiał jest przygotowany specjalnie do skutecznej neutralizacji mysiego IFN-beta.
Western blot (1:500) Przeciwciało reaguje z pasmem 19 kDa odpowiadającym Mu-IFN-beta. Poniższy protokół:
1. Umieścić białko (ok. 50ng) w roztworze blokującym na 30-60 min RT
2. Dodać przeciwciało pierwotne (1:500) do roztworu blokującego
3. Mieszać membranę przez 60 min, RT
4. Płukać 3 razy po 5 minut roztworem PBS-Tween
5. Dodać przeciwciało drugorzędowe (1:1000) po rozcieńczeniu w PBS-Tween
6. Delikatnie mieszać przez 60 min.
7. Płukać 3 razy przez 5 minut każdym z PBS-Tween
8. Rozwinąć za pomocą wybranego zestawu reakcyjnego
Immunoprecypitacja
Immunohistochemia
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Western blot (1:500) Przeciwciało reaguje z pasmem 19 kDa odpowiadającym Mu-IFN-beta. Poniższy protokół:
1. Umieścić białko (ok. 50ng) w roztworze blokującym na 30-60 min RT
2. Dodać przeciwciało pierwotne (1:500) do roztworu blokującego
3. Mieszać membranę przez 60 min, RT
4. Płukać 3 razy po 5 minut roztworem PBS-Tween
5. Dodać przeciwciało drugorzędowe (1:1000) po rozcieńczeniu w PBS-Tween
6. Delikatnie mieszać przez 60 min.
7. Płukać 3 razy przez 5 minut każdym z PBS-Tween
8. Rozwinąć za pomocą wybranego zestawu reakcyjnego
Immunoprecypitacja
Immunohistochemia
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj interferon-β za pomocą tego przeciwciała anty-interferon-β zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, IP, WB, IH, NEUT.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Reaguje z mysim interferonem beta (IFNbeta). Nie obserwuje się reaktywności z IFNalfa lub gamma
Packaging
2x10(e4) jednostek
Physical form
Królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,3 M NaHCO3 i 200 mM NaCl.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C lub niższej w celu zachowania pełnej aktywności przez okres do 12 miesięcy. Podczas rozmrażania zawartość probówki należy rozdzielić do oddzielnych probówek, aby ograniczyć do minimum zamrażanie i rozmrażanie.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-interferon-β
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Choon Kit Tang et al.
PloS one, 8(3), e60038-e60038 (2013-04-05)
5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic acid (DMXAA), a potent type I interferon (IFN) inducer, was evaluated as a chemotherapeutic agent in mouse cancer models and proved to be well tolerated in human cancer clinical trials. Despite its multiple biological functions, DMXAA has not been
Anna Niewiadomska-Cimicka et al.
International journal of molecular sciences, 25(8) (2024-04-27)
Polyglutamine (polyQ)-encoding CAG repeat expansions represent a common disease-causing mutation responsible for several dominant spinocerebellar ataxias (SCAs). PolyQ-expanded SCA proteins are toxic for cerebellar neurons, with Purkinje cells (PCs) being the most vulnerable. RNA interference (RNAi) reagents targeting transcripts with
Dwijit GuhaSarkar et al.
Molecular oncology, 11(2), 180-193 (2017-01-18)
The highly invasive property of glioblastoma (GBM) cells and genetic heterogeneity are largely responsible for tumor recurrence after the current standard-of-care treatment and thus a direct cause of death. Previously, we have shown that intracranial interferon-beta (IFN-β) gene therapy by
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB2215 | 04053252327322 |