Merck
ABN306
Przeciwciało anty-MANF
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor, arginine-rich mutatedin early stage tumor, ARMET, ARP
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MANF(7873)
General description
MANF, znany również jako ARMET, został początkowo zidentyfikowany jako białko zawierające region bogaty w argininę, który był silnie zmutowany w różnych nowotworach. Niedawno został zidentyfikowany jako mezencefaliczny czynnik neurotroficzny pochodzący z astrocytów z selektywnością dla neuronów dopaminergicznych, podobny do czynnika neurotroficznego pochodzącego z linii komórek glejowych (GDNF) i CDNF. W wycinkach mózgu szczura, MANF zwiększał uwalnianie kwasu gamma-aminomasłowego w nocy. Podobnie jak GDNF i CDNF, MANF wykazuje selektywną aktywność neuroprotekcyjną dla neuronów dopaminergicznych, co sugeruje, że może być wskazany w leczeniu choroby Parkinsona. Wykazano również, że ekspresja MANF jest indukowana podczas stresu ER, co sugeruje, że może on odgrywać rolę w kontroli jakości białek podczas stresu ER.
Zaobserwowano ~18 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 21 kDa, jednak MANF wykazano jako pasmo ~18 kDa w zachodnich blotach. (Mizobuchi, N., et al. (2007). Cell Structure and Function. 32:41-50.). Niescharakteryzowane pasma mogą pojawić się przy ~25 kDa i ~100 kDa w niektórych lizatach.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu MANF.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło MANF w tkankach ludzkiego śródmózgowia i mózgu szczura.
Wykryj białko MANF za pomocą tego anty-MANF zatwierdzonego do stosowania w WB i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało nie reaguje krzyżowo z CDNF.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek PC12
Evaluated by Western Blot in PC12 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MANF in 15 µg/mL of PC12 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN30604053252830976