ABS1634
Anti-LIP5
serum, from rabbit
Synonim(y):
Vacuolar protein sorting-associated protein VTA1 homolog, Dopamine-responsive gene 1 protein, DRG-1, LYST-interacting protein 5, LIP5, SKD1-binding protein 1, SBP1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VTA1(51534)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous LIP5 co-immunoprecipiated with Myc-tagged VPS4A from HEK293T cells (Skalicky, J.J., et al. (2012). J Biol Chem. 287(52):43910-43926).
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected LIP5 in HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1