Kluczowe dokumenty
ABT58
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo PKA-RII (Ser96)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
PRKAR2A, protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type II, alpha
Wybierz wielkość
100 μL
1550,00 zł
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer96)
informacje o genach
human ... PRKAR2A(5576)
Opis ogólny
Podjednostka regulatorowa kinazy białkowej zależnej od cAMP typu II-alfa (PKA-RIIα) jest białkiem enzymatycznym należącym do rodziny łańcuchów regulatorowych kinaz zależnych od cAMP, grupy białek regulatorowych zaangażowanych w szlak sygnałowy PKA. Wykazano, że szlak ten odgrywa rolę regulacyjną w rozwoju, wzroście i śmiertelności różnych organizmów. PKA-RIIα jest podjednostką łańcucha regulatorowego PKA typu II, jedną z dwóch izoform PKA i bierze udział w regulacji interakcji błonowych poprzez wiązanie się z białkami kotwiczącymi, takimi jak kinaza MAP2. Przed aktywacją cAMP enzym składa się z dwóch łańcuchów katalitycznych i dwóch łańcuchów regulatorowych, które po interakcji z cAMP rozdzielają się na dwa monomery katalityczne i jeden dimer regulatorowy.
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje PKA-RIIalfa, gdy jest fosforylowane przy Ser96.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser96 PKA-RIIalfa
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający mysiemu PKA-RIIalfa fosforylowanemu w Ser96.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-fosfo PKA-RII (Ser96) jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo PKA-RII (Ser96).
Research Category
Cell Structure
Signaling
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Kinases & Phosphatases
Jakość
Evaluated by Western Blot in Forskolin untreated and treated PC12 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected PKA-RIIalpha (Ser96) in 10 µg of Forskolin untreated and treated PC12 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano MW ~ 51 kDa. Specyficzność celu została wykazana przez traktowanie fosfatazą Lambda.
Powiązanie
Zastępuje: 06-704
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna, pH 7,4, 150 mM NaCl, z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek PC12 nieleczone i leczone forskoliną
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Zhou et al.
Translational psychiatry, 6(9), e881-e881 (2016-09-07)
Intracellular cAMP and serotonin are important modulators of anxiety and depression. Fluoxetine, a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) also known as Prozac, is widely used against depression, potentially by activating cAMP response element-binding protein (CREB) and increasing brain-derived neurotrophic factor