Przejdź do zawartości
AB17003
Przeciwciało anty-Bim, epitop wewnętrzny, izoformy pan-Bim
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
BOD
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
43
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TMBIM4(51643)
General description
23 kDa
Immunogen
Epitop: epitop wewnętrzny, izoformy pan-Bim
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 22-40 pochodzenia ludzkiego (O′Conneor et al. 1998). Sekwencja jest identyczna z sekwencją myszy i różni się o jeden aminokwas od sekwencji szczura.
Application
To przeciwciało anty-Bim, epitop wewnętrzny, izoformy pan-Bim jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Bim.
Western blot: 1:1000-1:2000
Lizat ludzkich komórek K562 może być użyty jako kontrola pozytywna i można wykryć pasmo 23 kDa.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
BCL2 & Inhibition
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje izoformy pan-Bim.
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 20 mM fosforanie sodu, 250 mM NaCl, pH. 7,6, z 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Nierozcieńczony roztwór przeciwciała jest stabilny przez około 6 miesięcy, jeśli jest przechowywany w temperaturze 2-8°C.
Analysis Note
Kontrola
Skóra/guz skóry
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)