ABN37
Anti-Homer1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Homer protein homolog 1, Homer-1, Homer1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOMER1(9456)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohsitochemistry Analysis: A representative lot detected significantly increased stratum radiatum and stratum oriens Homer1 immunoreactivity in floating brain sections from mice received AP-12 intraperitoneal injection (Jansone, B., et al. (2015). PLoS One. 10(6):e0127686).
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Homer1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1