ABN2300C3
Neuro-Chrom Pan Neuronal Marker Antibody-Rabbit, koniugat Cy3
Neuro-Chrom, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Neuro-Chrom
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciała do białek neuronalnych stały się kluczowymi narzędziami do identyfikacji neuronów i rozróżniania cech morfologicznych w hodowli i złożonych tkankach. Podczas gdy znakowanie z klasycznych technik histologicznych, takich jak barwienie Golgiego i nowoczesne podejścia molekularne, takie jak konstrukty GFP, zapewniają doskonałe szczegóły cytoarchitektoniczne, podejścia te są technicznie trudne i niepraktyczne dla wielu potrzeb badawczych neuronauki. Przeciwciała specyficzne dla neuronów są wygodnymi, precyzyjnymi narzędziami przydatnymi w ujawnianiu cytoarchitektury, ale są ograniczone do docelowej dystrybucji białka w neuronie, która może się znacznie różnić w zależności od jądra, somy, dendrytu i aksonu. Aby uzyskać jak najpełniejsze barwienie morfologiczne we wszystkich częściach neuronów, firma Millipore opracowała mieszankę przeciwciał poliklonalnych, które reagują z kluczowymi białkami somatycznymi, jądrowymi, dendrytycznymi i aksonalnymi rozmieszczonymi w całej architekturze neuronalnej, które można następnie wykryć za pomocą pojedynczego przeciwciała wtórnego. Ten koktajl przeciwciał został zatwierdzony w różnych metodach, hodowli komórkowej i immunohistochemii, dając naukowcom wygodne i specyficzne narzędzie jakościowe i ilościowe do badania morfologii neuronów.
Specyficzność
Nr kat. # ABN2300C jest specyficzny dla aksonów (neurytów), dendrytów, jądra i ciała komórkowego neuronów.
Reaktywność z innymi gatunkami nie została określona.
Immunogen
Epitop: Marker całego neuronu
Zastosowanie
Neuro-Chrom Pan Neuronal Marker-Rabbit, Cy3 Conjugate to przeciwciało ukierunkowane na białko Pan Neuronal Marker, zatwierdzone do stosowania w ICC, IHC i IF.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Neuronal & Glial Markers
Jakość
Routinely tested Rat E18 cortex primary neurons in Immunocytochemistry.
Postać fizyczna
Koktajl przeciwciał poliklonalnych sprzężonych z Cy3 w buforze PBS z 15 mg/ml BSA i 0,05% NaN3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Hodowla komórek pierwotnych neuronów kory mózgowej szczura E18 lub kriosekcja dorosłego mózgu myszy.
Hodowla komórek pierwotnych neuronów kory mózgowej szczura E18 lub kriosekcja dorosłego mózgu myszy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Paul S Baxter et al.
Cell reports, 34(12), 108882-108882 (2021-03-25)
Microglia, brain-resident macrophages, require instruction from the CNS microenvironment to maintain their identity and morphology and regulate inflammatory responses, although what mediates this is unclear. Here, we show that neurons and astrocytes cooperate to promote microglial ramification, induce expression of
Zoeb Jiwaji et al.
Nature communications, 13(1), 135-135 (2022-01-12)
Alzheimer's disease (AD) alters astrocytes, but the effect of Aß and Tau pathology is poorly understood. TRAP-seq translatome analysis of astrocytes in APP/PS1 ß-amyloidopathy and MAPTP301S tauopathy mice revealed that only Aß influenced expression of AD risk genes, but both
Cayla E Jewett et al.
eLife, 12 (2023-01-20)
Trisomy 21, the genetic cause of Down syndrome, disrupts primary cilia formation and function, in part through elevated Pericentrin, a centrosome protein encoded on chromosome 21. Yet how trisomy 21 and elevated Pericentrin disrupt cilia-related molecules and pathways, and the