Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 738,00 zł |
Informacje o tej pozycji
738,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COC1=CC2=C(C=C1OC)CC[N+]3=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C4C=C32.[Cl-]
InChI
1S/C21H22NO4.ClH/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4;/h5-6,9-12H,7-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line - | product line phyproof® Reference Substance |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename PhytoLab |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmatine chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?