Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
ABE1321
Sigma-Aldrich
Anty-MBD6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Methyl-CpG-binding domain protein 6, Methyl-CpG-binding protein MBD6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBD6(114785)
Opis ogólny
Białko domeny wiążącej metylo-CpG 6 (UniProt: Q96DN6; znane również jako białko wiążące metylo-CpG MBD6) jest kodowane przez gen MBD6 (znany również jako KIAA1887) (Gene ID: 114785) u człowieka. Białka domeny wiążącej metylo-CpG (MBD) są głównymi kandydatami do odczytu metylacji DNA. Białka MBD wymagają funkcjonalnej domeny MBD i metylo-CpG, chociaż niektóre białka MBD mogą również wiązać niezmetylowane DNA. Białka MBD są zaangażowane w represję transkrypcji poprzez modyfikację histonów, przebudowę nukleosomów lub organizację chromatyny. MBD6 wykazuje wysoką ekspresję w jądrach. Jego domena MBD jest zlokalizowana w regionie N-końcowym (aa 11-81) i zawiera również domeny bogate w prolinę. MBD6 wiąże się z heterochromatyną, ale nie oddziałuje ani z metylowanym, ani z niemetylowanym DNA. MBD6 oddziałuje bezpośrednio z ludzkim kompleksem deubikwitynazy polycomb, PR-DUB, który katalizuje deubikwitynację H2AK119. Mutacje w MBD6, które prowadzą do zmiany R883W, powodują autyzm. (Ref.: Cukier, HN., et al. (2012). Autism Res. 5(6); 385-397; Du, Q., et al. (2015). Epigenomics 7(6); 1051-1073).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko domeny wiążącej metylo-CpG 6 w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej domeny wiążącej metylo-CpG białka 6.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło MBD6 w komórkach HeLa, A431, HEK293 i NIH3T3.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło MBD6 w wycinkach ludzkiej skóry i ludzkiej tkanki żołądka.
Anti-MBD6, nr kat. ABE1321, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku domeny wiążącej metylo-CpG 6 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MBD6 in SH-SY5Y cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~110 kDa; obliczono 101,20 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.