Kluczowe dokumenty
SAB4600219
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, CF350 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
250 μL
788,00 zł
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 μL
788,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
788,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 350 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
chicken
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 347 nm; λem 448 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Ten produkt jest przygotowywany przez znakowanie wysoce adsorbowanych krzyżowo oślich przeciwciał IgY przeciwko kurczętom (H+L) za pomocą CF350. CF350 jest niebieskim barwnikiem fluorescencyjnym spektralnie podobnym do tradycyjnego niebieskiego barwnika fluorescencyjnego AMCA. Jednak w porównaniu do AMCA, CF350 jest bardziej rozpuszczalny w wodzie, bardziej fotostabilny i co najmniej o 50% bardziej fluorescencyjny na białkach. CF350 jest co najmniej tak jasny jak Alexa fluor 350, a zatem może być bezpośrednim zamiennikiem tego ostatniego we wszystkich zastosowaniach.
Specyficzność
Wiąże wszystkie kurze IgY (minimalna reakcja krzyżowa z białkami bydła, kozy, świnki morskiej, chomika syryjskiego, konia, człowieka, myszy, królika, szczura i owcy).
Immunogen
IgY kurczaka (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Travis E Conley et al.
Journal of neurochemistry, 153(5), 631-649 (2019-12-08)
Studies have reported associations between environmental manganese (Mn) exposure and impaired cognition, attention, impulse control, and fine motor function in children. Our recent rodent studies established that elevated Mn exposure causes these impairments. Here, rats were exposed orally to 0
Li-Han Sun et al.
International journal of molecular sciences, 24(3) (2023-02-12)
An escapable (ES)/inescapable stress (IS) paradigm was used to study whether behavioral control and repeated footshock stressors may affect adult neurogenesis and related cognitive function. Male stressed mice having behavioral control (ES) had a short-term escalation in dorsal dentate gyrus