AB5308
Anti-Presenilin-1 Antibody, loop, a.a. 275-367, CT
serum, Chemicon®
Wybierz wielkość
2170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
hamster, human, mouse, monkey
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSEN1(5663)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blot: 1:500-1:3000
Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2