ABC1435M
Anti-ALIX
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Programmed cell death 6-interacting protein, PDCD6-interacting protein, ALG-2-interacting protein 1, ALG-2-interacting protein X, Hp95
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD6IP(10015)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ALIX in Immunocytochemistry applications (Morita, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(19):4215-27).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ALIX in Western Blotting applications (Morita, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(19):4215-27; Sandrin, V., et. al. (2013). Retrovirology. 10:104; Mercenne, G., et. al. (2015). Elife. 4; Zhai, Q., et. al. (2011). J Virol. 85(1):632-7).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ALIX in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1