Merck
681075
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonyl chloride
97%
Synonim(y):
2-Chloro-6-methylisonicotinoyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5555
tw
80-85 °C/3-4 mmHg
gęstość
1.361 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(cc(Cl)n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c1-4-2-5(7(9)11)3-6(8)10-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
YHKLLTUNTUJQSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter