Kluczowe dokumenty
AB5761
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Noxa, n.a. 1-16
serum, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMAIP1(5366)
Specyficzność
Noxa. Analiza Western blot komórek zakażonych adenowirusami Noxa i BAF wskazuje na wysoki poziom swoistości dla białka Noxa o masie 16,5 kDa.
Immunogen
Epitop: a.a. 1-16
Syntetyczny peptyd z aminokwasów 1-16 mysiej Noxa. 15/16 aminokwasów w tej sekwencji jest konserwowanych u szczurów i 10/16 konserwowanych u ludzi.
Zastosowanie
To przeciwciało anty-Noxa, a.a. 1-16 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Noxa.
Western blot: 1:1,000-1:2,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Oxidative Stress
Postać fizyczna
Surowica królicza. Liofilizowana. Nie zawiera konserwantów. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody destylowanej.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze od -20 do -70°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preedakorn Chunhacha et al.
Cell death discovery, 7(1), 310-310 (2021-10-25)
Heart failure (HF) has reached epidemic proportions in developed countries, affecting over 20 million people worldwide. Despite modern medical and device therapies, 60-70% of HF patients still die within 5 years of diagnosis as it relentlessly progresses through pervasive apoptotic
Xue Gong et al.
The Journal of clinical investigation, 131(24) (2021-12-16)
Circular RNAs (circRNAs) have been recently recognized as playing a role in the pathogenesis of vascular remodeling-related diseases by modulating the functions of miRNAs. However, the interplay between circRNAs and proteins during vascular remodeling remains poorly understood. Here, we investigated