Merck
932221
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
≥98%
Synonim(y):
6,13-Dioxatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone, Dibezwodnik naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksylowy, Izochromeno[6,5,4-def]izochromeno-1,3,6,8-tetraon, NTDA
Wybierz wielkość
1 G
656,00 zł
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
656,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.18
Beilstein:
272788
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥98 (elemental analysis)
≥98%
strata
0.5% TGA, > 270 °C (weight loss)
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
dichloromethane: soluble
fluorescencja
λem 392 nm±10 nm in dichloromethane
λ
in dichloromethane
absorpcja UV
λ: 366 nm±5 nm Amax
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
Klucz InChI
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dibezwodnik 1,4,5,8-naftalenotetrakarboksylowy, znany również jako NTCDA lub NTCDA-DA, jest powszechnie stosowany jako budulec lub prekursor do syntezy organicznych materiałów półprzewodnikowych. Materiały te mogą być stosowane w różnych organicznych urządzeniach elektronicznych, w tym w organicznych tranzystorach polowych (OFET), organicznych urządzeniach fotowoltaicznych (OPV) i organicznych fotodetektorach. NTCDA może być wykorzystywany jako materiał akceptujący elektrony lub jednostka kotwicząca w badaniach nad ogniwami słonecznymi uczulonymi barwnikiem (DSSC) w celu zwiększenia wydajności fotowoltaicznej urządzenia.
Dibezwodnik 1,4,5,8-naftalenotetrakarboksylowy, znany również jako NTDA lub NTCDA, jest związkiem organicznym związanym z naftalenem. NTDA jest najczęściej stosowany jako prekursor naftalenodiimidów (NDI) (takich jak naftalenotetrakarboksylodiimid), który ma wiele zastosowań, zwłaszcza w pozyskiwaniu i magazynowaniu energii. NTCDA jest stosowany w interfejsach elektrod dla organicznej fotowoltaiki, selektywnej adsorpcji i do wytwarzania kopolimidów do stosowania w membranach do separacji gazów i do ulepszonych membran wymiany protonów w ogniwach paliwowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linear and nonlinear optical properties of anhydride derivatives: A theoretical investigation
Bekki, Yahiaoui, et al.
Chemical Data Collections, 37, 100809-100809 (2022)
Novel Sulfonated Co-poly(ether imide)s Containing Trifluoromethyl, Fluorenyl and Hydroxyl Groups for Enhanced Proton Exchange Membrane Properties: Application in Microbial Fuel Cell.
Kumar, A.G. et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10, 14803-14817 (2018)
Reduction of Series Resistance in Organic Photovoltaic Cells Using a Metal-Doped Layer
Nakayama Ken-ichi, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 44, 633?635-633?635 (2005)
A Crystalline Polyimide Porous Organic Framework for Selective Adsorption of Acetylene over Ethylene
Jiang, L. et al.
Journal of the American Chemical Society, 140, 15724-15730 (2018)
Chemically tethered functionalized graphene oxide based novel sulfonated polyimide composite for polymer electrolyte membrane
Rehman, W. et al.
Journal of Polymer Research, 26, 1-14 (2019)