Kluczowe dokumenty
PRS2437
Sigma-Aldrich
Anti-NOXA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-APR, Anti-PMA-induced protein 1, Anti-PMAIP1, Anti-Phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMAIP1(5366)
mouse ... Pmaip1(58801)
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający 17 aminokwasom na końcu aminowym mysiej Noxa.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP2437.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Greta Del Mistro et al.
NPJ systems biology and applications, 4, 39-39 (2018-11-13)
Metastatic melanoma remains a life-threatening disease because most tumors develop resistance to targeted kinase inhibitors thereby regaining tumorigenic capacity. We show the 2nd generation hexavalent TRAIL receptor-targeted agonist IZI1551 to induce pronounced apoptotic cell death in mutBRAF melanoma cells. Aiming
Taryn G Aubrecht et al.
Cell death & disease, 9(11), 1121-1121 (2018-11-08)
Traumatic brain injury (TBI) activates multiple neuronal cell death mechanisms, leading to post-traumatic neuronal loss and neurological deficits. TBI-induced cell cycle activation (CCA) in post-mitotic neurons causes regulated cell death involving cyclin-dependent kinase (CDK) activation and initiation of an E2F
Patryk Janus et al.
Cell death and differentiation, 27(7), 2280-2292 (2020-01-31)
Heat shock can induce either cytoprotective mechanisms or cell death. We found that in certain human and mouse cells, including spermatocytes, activated heat shock factor 1 (HSF1) binds to sequences located in the intron(s) of the PMAIP1 (NOXA) gene and
Ines Müller et al.
Molecular cell, 77(5), 970-984 (2020-01-27)
Cytosolic caspase-8 is a mediator of death receptor signaling. While caspase-8 expression is lost in some tumors, it is increased in others, indicating a conditional pro-survival function of caspase-8 in cancer. Here, we show that tumor cells employ DNA-damage-induced nuclear