Kluczowe dokumenty
AB5714
Sigma-Aldrich
Anti-Hey 1/HRT1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-BHLHb31, Anty-HERP2, Anty-HESR1, Anty-HHRT1, Anty-HRT-1, Anty-NERP2, Anty-OAF1
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEY1(23462)
Specyficzność
Recognizes Hey 1 / HRT1, a Helix-loop-helix class of transcription factor.
Immunogen
Synthetic peptide, amino acids 207-220 of human Hey 1 / HRT1.
Zastosowanie
Anti-Hey 1/HRT1 Antibody detects level of Hey 1/HRT1 & has been published & validated for use in WB, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Western blot: 1:200-1:1,000 using ECL.
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Precipitated antibody in a solution of 50% saturated ammonium sulfate and PBS containing no preservatives.
Przechowywanie i stabilność
Maintain unopened vial at -70°C for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
The rehydrated antibody solutions can be stored undiluted at 2-8°C for 2 months without any significant loss of activity. Note, the solution is not sterile, thus care should be taken if product is stored at 2-8°C.
For storage at -20°C, the addition of an equal volume of glycerol can be used, however, it is recommended that ACS grade or higher glycerol be used, as significant loss of activity can occur if the glycerol used is not of high quality.
For freezing, it is recommended that the rehydrated antibody solution be further diluted 1:1 with a 2% BSA (fraction V, highest-grade available) solution made with the rehydration buffer. The resulting 1% BSA/antibody solution can be aliquoted and stored frozen at -70°C for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esther C Broner et al.
Frontiers in oncology, 11, 677051-677051 (2021-08-03)
Despite recent advancements, the 5 year survival of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) hovers at 60%. DCLK1 has been shown to regulate epithelial-to-mesenchymal transition as well as serving as a cancer stem cell marker in colon, pancreatic and
Qiushi Lin et al.
Molecular cancer, 18(1), 156-156 (2019-11-07)
Aspartate β-hydroxylase (ASPH) is silent in normal adult tissues only to re-emerge during oncogenesis where its function is required for generation and maintenance of malignant phenotypes. Exosomes enable prooncogenic secretome delivering and trafficking for long-distance cell-to-cell communication. This study aims
Syamantak Majumder et al.
Cell reports, 17(10), 2532-2541 (2016-12-08)
The spatiotemporal localization and expression of Dll4 are critical for sprouting angiogenesis. However, the related mechanisms are poorly understood. Here, we show that G-protein-coupled receptor-kinase interacting protein-1 (GIT1) is a robust endogenous inhibitor of Dll4-Notch1 signaling that specifically controls stalk cell
Manila Hada et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(10), 13903-13914 (2016-08-05)
The first known function of Ku70 is as a DNA repair factor in the nucleus. Using neuronal neuroblastoma cells as a model, we have established that cytosolic Ku70 binds to the pro-apoptotic protein Bax in the cytosol and blocks Bax's
Ana-Rita Pedrosa et al.
The Prostate, 76(1), 80-96 (2015-10-01)
The Notch signaling pathway has been implicated in prostate development, maintenance and tumorigenesis by its key role in cell-fate determination, differentiation and proliferation. Therefore, we proposed to analyze Notch family members transcription and expression, including ligands (Dll1, 3, 4 and