Przejdź do
930237
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2,5-dichlorobenzoyl)glycyl-L-leucinate
≥95%
Synonim(y):
CANDDY_MLN Tag NHS ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21Cl2N3O6
Masa cząsteczkowa:
458.29
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(Cl)C(C(NCC(N[C@H](C(ON2C(CCC2=O)=O)=O)CC(C)C)=O)=O)=C1
InChI
1S/C19H21Cl2N3O6/c1-10(2)7-14(19(29)30-24-16(26)5-6-17(24)27)23-15(25)9-22-18(28)12-8-11(20)3-4-13(12)21/h3-4,8,10,14H,5-7,9H2,1-2H3,(H,22,28)(H,23,25)/t14-/m0/s1
InChI key
KCUJPSDSTWVHLQ-AWEZNQCLSA-N
Application
CANDDY (Chemical knockdown with Affinity aNd Degradation DYnamics) employs a bispecific molecule (target interactor + linker + CANDDY_MLN) that degrades protein by direct recruitment to the proteasome. Shown to selectively and dose-dependently degrade KRAS G12D/V and MDM2 proteins and suppress their signaling without non-specific cytotoxic effects.
CANDDY, a protein-slaying approach, occurs without ubiquitination and bypasses the need for an E3 ligase. Has the potential to overcome the current limitations of proteolysis and to expand the application scope of degraders.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930210909874GEPA17004
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder or chunks
form
-
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)