Kluczowe dokumenty
AB3540P
Sigma-Aldrich
Anti-Monocarboxylate Transporter 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
MCT1
Wybierz wielkość
50 μG
2520,00 zł
2520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC16A1(6566)
Specyficzność
Recognizes rat Monocarboxylate Transporter 1 (MCT1). The immunogen shows no significant sequence homology with MCT2-8.
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 93% conserved in hamster, 80% in mouse and only 40% in human. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
A 17 amino acid peptide sequence near the C-terminus of rat MCT1 (Gerhart et al. 1997; Knott et al. 1999; Takanaga et al. 1995; Carpenter et al. 1996; Koehler-Stec et al. 1998; Yoon et al. 1999; Halestrap & Price 1999).
Zastosowanie
Detect Monocarboxylate Transporter 1 using this Anti-Monocarboxylate Transporter 1 Antibody validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Western blot: 1-5 μg/mL using ECL. Membrane preps are recommended.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Liquid in PBS containing 0.1% BSA .
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vivian Rodriguez-Cruz et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 42(8), 351-358 (2021-07-01)
Gamma hydroxybutyric acid (GHB) has been approved clinically to treat excessive daytime sleepiness and cataplexy in patients with narcolepsy, alcohol and opioid withdrawal, and as an anesthetic. The use of GHB clinically is limited due to its high abuse potential.
Changzheng Gao et al.
International journal of molecular medicine, 38(6), 1823-1830 (2016-10-26)
The lactate signaling cascade has recently been linked to mitochondrial energy metabolism and cardiomyocyte apoptosis in several cardiovascular diseases. Asiatic acid (AA) exhibits a variety of pharmacological effects, including antioxidant and anti-apoptotic effects. In this study, we investigated the protective effects
Importance of pH regulation and lactate/H+ transport capacity for work production during supramaximal exercise in humans.
Messonnier, L; Kristensen, M; Juel, C; Denis, C
Journal of Applied Physiology (1985)
Md Main Uddin et al.
Molecular and cellular biochemistry, 473(1-2), 39-50 (2020-08-12)
Hypoglycemia is a detrimental complication of rigorous management of type 1 diabetes mellitus. Moderate hypoglycemia (MH) preconditioning of male rats partially affords protection from loss of vulnerable brain neurons to severe hypoglycemia (SH). Current research investigated whether MH preconditioning exerts
Laurent A Messonnier et al.
Nutrients, 14(3) (2022-03-13)
It remains unclear whether sickle cell trait (SCT) should be considered a risk factor during intense physical activity. By triggering the polymerization-sickling-vaso-occlusion cascade, lactate accumulation-associated acidosis in response to high-intensity exercise is believed to be one of the causes of