Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ADORA3(140)
Immunogen
Sekwencja aminokwasowa odpowiadająca trzeciej domenie zewnątrzkomórkowej (15 aminokwasów) szczurzego genu A3R.
Epitop: zewnątrzkomórkowy (a.a. 154-168)
Application
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Circadian Rhythm & Sleep
Neurotransmitters & Receptors
Circadian Rhythm & Sleep
Przeciwciało przeciwko receptorowi adenozyny A3, zewnątrzkomórkowe (a.a. 154-168) jest przeciwciałem przeciwko receptorowi adenozyny A3 do stosowania w testach ELISA, IC i WB.
Western blot: 1-10 mikrogramów na ml: receptory A3 mają różne rozmiary w różnych gatunkach i tkankach; A3R z błon mózgowych szczurów przebiega jako pasmo 40 kDa, 52 kDa w błonach uroepithelium królika (Yu, W i in. Am J. Physiol Cell Physiol 2006 w prasie); użyj inhibitorów proteazy i preparatów błonowych, aby uzyskać najlepsze sygnały.
ELISA: 1:10 000-1:50 000 (50-100 ng peptydu A3R (numer katalogowy AG294)/basenik)
Immunocytochemia: Caufield, 2003. Lekkie utrwalanie 2% PFA 5-10 minut - długie utrwalanie obniża intensywność barwienia.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
ELISA: 1:10 000-1:50 000 (50-100 ng peptydu A3R (numer katalogowy AG294)/basenik)
Immunocytochemia: Caufield, 2003. Lekkie utrwalanie 2% PFA 5-10 minut - długie utrwalanie obniża intensywność barwienia.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla receptora adenozyny A3. Na podstawie badań mRNA stwierdzono obecność A3R w jądrach i płucach szczurów, nerkach, sercu i mózgu. Inne badania wykazały najwyższy poziom mRNA w płucach, śledzionie i szyszynce oraz umiarkowany poziom w nerkach i jądrach mózgu.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS z 0,1% BSA
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c