Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3.1 (UniProt: P68431; znany również jako Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l) jest kodowany przez HIST1H3A (znany również jako H3FA, HIST1H3B, H3FL, HIST1H3C, H3FC, HIST1H3D, H3FB, HISTH3F, H3FD, HIST1H3F, H3FI, HIST1H3G, H3FH, HIST1H3H, H3FK, HIST1H3I, H3FF, HIST1H3J, H3FJ) (Gene ID: 8350, 8351, 8352, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8968) u człowieka. Histon H3 ma dwa główne warianty, H3.1 i H3.3, które wykazują różne wzorce lokalizacji genomowej u zwierząt. Kompleksy H3.1 i H3.3 posiadają również różne chaperony histonowe, CAF-1 i HIRA, które odgrywają ważną rolę w pośredniczeniu w montażu nukleosomów zależnych i niezależnych od syntezy DNA. Doniesiono, że histon H3.1 służy jako kanoniczny histon, który jest włączany podczas replikacji DNA, podczas gdy H3.3 działa jako histon zastępczy, który może być włączony poza fazą S podczas procesów zaburzających chromatynę, takich jak transkrypcja. Histon H 3.1 jest podstawowym składnikiem nukleosomu, który występuje tylko u ssaków i jest zwykle wzbogacony w acetylację lizyny 15 i demetylację lizyny 10 (HeK9Me2). Ulega ekspresji podczas fazy S, a następnie ekspresja znacznie spada wraz ze spowolnieniem podziałów komórkowych podczas procesu różnicowania. Wykazano, że ekspresja histonu H 3.1 jest zależna od replikacji. Stwierdzono również jego obecność w miejscu uszkodzenia DNA wywołanego promieniowaniem UV. Wykazano również, że tetramery H3.1/H4 nie ulegają rozszczepieniu i pozostają nienaruszone podczas zależnego od replikacji odkładania wariantu H3.1. (Ref.: Stroud, H., et al (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109(14); 5370-5375).
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 15,40 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom z C-końca ludzkiego histonu H3.1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Histone H3, CT, pan w komórkach HeLa i NIH/3T3.
Anti-Histone H3, CT, pan, nr kat. ABE865, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko histonowi H3.1 i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa histon H3 w komórkach ludzkich i mysich.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Histone H3, CT, pan in HeLa cell acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Histone H3, CT, pan in HeLa cell acid extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE865 | 04054839416552 |