Przejdź do
AB15558
Przeciwciało przeciwko receptorowi somatostatyny typu 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
3790,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Level
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
purified by
(ImmunoAffinity Purified)
species reactivity
rat, mouse, rabbit
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
FUNKCJA: SwissProt: Q92796 # Wymagany do uczenia się, najprawdopodobniej poprzez jego rolę w plastyczności synaptycznej po sygnalizacji receptora NMDA.
ROZMIAR: 817 aminokwasów; 90344 Da
SUBUNIT: Oddziałuje poprzez swoje domeny PDZ z GRIN2B i SYNGAP1. Oddziałuje poprzez swoją domenę podobną do kinazy guanylanowej z DLGAP1, DLGAP2, DLGAP3 i DLGAP4 (podobieństwo). Oddziałuje poprzez swoje domeny PDZ z APC. Oddziałuje poprzez dwie pierwsze domeny PDZ z ERBB4. Oddziałuje poprzez swoją trzecią domenę PDZ z NLGN1 i prawdopodobnie z NLGN2 i NLGN3.
CHOROBA: SwissProt: Q92796 # Defekty w DLG3 są przyczyną niesyndromicznego upośledzenia umysłowego sprzężonego z chromosomem X typu 90 (MRX90) [MIM:300189]. Upośledzenie umysłowe charakteryzuje się znacznie poniżej średniej ogólnym funkcjonowaniem intelektualnym związanym z upośledzeniem zachowań adaptacyjnych i objawia się w okresie rozwojowym. Pacjenci z niezespołowym upośledzeniem umysłowym nie wykazują innych objawów klinicznych.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q92796 ## Należy do rodziny MAGUK. & Zawiera 1 domenę podobną do kinazy guanylanowej. & Zawiera 3 domeny PDZ (DHR). & Zawiera 1 domenę SH3.
Oczyszczony peptyd z N-końca szczurzego receptora somatostatyny typu 2 (numer akcesyjny P30680).
Application
Western blot: 1:200-1:500 przy użyciu ECL na lizacie mózgu i trzustki szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor somatostatyny typu 2 (SSTR2).
Physical form
Liofilizowany z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA i 0,05% azydek sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Liofilizowany z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA i 0,05% azydku sodu jako środek konserwujący. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Do przeciwciała dołączone jest bezpłatnie 40 µg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 µl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 µg peptydu z 1 µg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Sekwencja immunogenu to 12 z 15 aminokwasów identycznych u ludzi i świń.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB15558-200UL04053252271632