Kluczowe dokumenty
AB15510
Sigma-Aldrich
Anti-Neuroligin 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
50 μG
2550,00 zł
2550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLGN2(57555)
Opis ogólny
Neuroligins are Type I membrane proteins enriched in synaptic plasma membranes and clustered in synaptic clefts and postsynaptic densities. They have been characterized as neuronal cell surface proteins and are thought to be involved in cell-cell-interactions by forming intercellular junctions through binding to beta-neurexins. They play a major role in the formation or maintenance of synaptic junctions. They are also thought to be involved in the specification of excitatory synapses. Neuroligins interact with beta-neurexins and this interaction is involved in the formation of functional synapses.
Specyficzność
Neuroligin 2 (NLGN2).
Immunogen
Synthetic peptide near the C-terminus of human Neuroligin 2
Zastosowanie
Anti-Neuroligin 2 Antibody is an antibody against Neuroligin 2 for use in WB, ELISA.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Western blot: 1-10 μg/mL using ECL.
Immunohistochemistry: Not tested. It is recommended that the antibody be tried at 2-20 μg/mL
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Format: Purified
Liquid in PBS with 0.1% BSA.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2