MABN742
Anti-Neuroligin-1, clone 1C9.1 Antibody
clone 1C9.1, from mouse
Synonim(y):
neuroligin 1, NLGN1, neuroligin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C9.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLGN1(22871)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Growth Cones & Axon Guidance
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Neuroligin-1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1