AB1224
Anti-Myeloperoxidase Antibody, human white cell
serum, Chemicon®
Synonim(y):
MPO
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Myeloperoxidase (MPO) represents an early appearing and highly reliable intracellular myeloid lineage marker molecule. MPO protein can be detected in a subset of human hematopoietic bone marrow progenitor cells and in granulomonopoietic (GM) cells. However, other myeloid-related cell types such as epidermal Langerhans-type dendritic cells (LC) lack MPO. Therefore, human myeloid progenitors might be subdivided based on MPO protein expression into functional subsets.
Immunogen
Zastosowanie
ELISA:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2