Kluczowe dokumenty
AAWG02500
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.8 µm pore size, gridded
Wybierz wielkość
100 FILTERS
651,00 zł
651,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
651,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
651,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Poziom jakości
opis
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
Parametry
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
150 μm
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.8 μm pore size
82 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Filter Code: AAWG
Zastosowanie
  • Air monitoring
  • Particle monitoring
  • Particle removal
  • Bioassays
  • Microplastics
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)