WHA1851865
Whatman® QM-A quartz filters
Sheets, 8 x 10 inches 25/pk
Synonim(y):
Filtry z włókna kwarcowego
Wybierz wielkość
2400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2400,00 zł
Polecane produkty
Materiały
quartz membrane
sheets
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 1851-865
Whatman Article No. 28418554 (US reference)
szer. × dł.
8 in. × 10 in.
wielkość porów
2.2 μm
przydatność
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Grade: QM-A
- Description: Quartz
- Particle Retention in Liquid (μm): 2.2
- Air Flow (s/100 mL/in²): 6.4
- Typical Thickness (μm): 450
- Basis Weight (g/m²): 85
Cechy i korzyści
- Odporność na temperaturę do 800°C
- Bez spoiwa
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)