Kluczowe dokumenty
9Q078W
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-canine NKp46 (CD335), klon 48A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
klon
48A
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
canine, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Komórki L wyrażające psie białko fuzyjne NKp46
Specyficzność
Klon 48A jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa psie NKp46.
Zastosowanie
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected canine NKp46 (CD335) in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Właściwości fizyczne
36,13 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Pies.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1