Przejdź do
MABF2109
Przeciwciało anty-canine NKp46 (CD335), klon 48A
Synonim(y):
Białko p46 związane z komórkami naturalnych zabójców, CD335, Canine NKp46, NK-p46, Naturalny receptor wyzwalający cytotoksyczność 1, Receptor aktywujący komórki NK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
734,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
48A, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC
Citations:
-
734,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
48A, monoclonal
species reactivity
canine
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
canine ... NCR1(611390)
General description
36,13 kDa obliczone.
Naturalny receptor wyzwalający cytotoksyczność 1 (UniProt: S4S7F8; znany również jako homolog antygenu 94 limfocytów, receptor aktywujący komórki NK, białko związane z naturalnymi komórkami zabójczymi p46, NK-p46, NKp46, CD335) jest kodowany przez gen NCR1 (Gene ID: 611390) u psów. NK-p46 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które należy do rodziny receptorów naturalnej cytotoksyczności (NCR) i służy jako receptor aktywujący cytotoksyczność, który może przyczyniać się do zwiększonej skuteczności aktywowanych komórek naturalnych zabójców (NK) w pośredniczeniu w lizie komórek nowotworowych i eliminacji komórek zakażonych wirusem. Jest on uważany za główny receptor aktywujący pośredniczący w działaniu przeciwwirusowym komórek NK. Jest zaangażowany w funkcjonalne rozpoznawanie wirusowego HA i hemaglutyniny-neuraminidazy. Po zainicjowaniu interakcji między komórką NK a komórką docelową, NKp46 gromadzi się w błonie komórkowej, szczególnie w synapsie immunologicznej, gdzie pośredniczy w rearanżacji cytoszkieletu i polaryzacji komórkowej. Psi NK-p46 jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym o długości 20 aminokwasów, który jest następnie odcinany. Dojrzała forma ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 21-255), domenę helikalną (aa 256-279) i domenę cytoplazmatyczną (aa 280-316). Posiada również domenę Ig (129-211). Wykazano, że klon 48A rozpoznaje komórki CD3 /NKp46+, które wykazują fenotypowe i funkcjonalne podobieństwo do ludzkich komórek NK. Rozpoznaje również podzbiór limfocytów T, które są NKp46 dodatnie. (Ref.: Foltz, JA et al. (2016). Front. Immunol. 7; 521).
Immunogen
Komórki L wyrażające psie białko fuzyjne NKp46
Application
Przeciwciało anty-canine NKp46 (CD335), klon 48A, nr kat. Nr kat. MABF2109, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa psi receptor wyzwalający naturalną cytotoksyczność 1 (NKp46) i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej i immunocytochemii.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła psi NKp46 (CD335) w zastosowaniach ELISA (Foltz, J.A., et. al. (2016). Front Immunol. 7:521).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła psi NKp46 (CD335) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Foltz, J.A., et. al. (2016). Front Immunol. 7:521).
Biochem/physiol Actions
Klon 48A jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa psie NKp46.
Physical form
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected canine NKp46 (CD335) in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro , zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c