Kluczowe dokumenty
9.67100
Supelco
Dip tube
for use with 25L combi container for withdrawal system
Synonim(y):
Dip tube 30 l barrel for threaded adapter
Wybierz wielkość
1 UNIT
581,00 zł
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 UNIT
581,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
kompatybilność
for use with 25L combi container for withdrawal system
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001
pour fût en acier inoxydable de 30 L pour systèmes de prélèvement à adaptateur de filetage 2"