Kluczowe dokumenty
96100041
Millipore
Zestaw rurek Vantage L 250 mm
Wybierz wielkość
1 EACH
1005,00 zł
1005,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1005,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
1005,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 czerwca 2025Szczegóły
producent / nazwa handlowa
Vantage
metody
protein purification: suitable
Długość
24.9 cm (9.8 in.)
Średnica
1.1 cm (0.4 in.)