Kluczowe dokumenty
8.56138
Sigma-Aldrich
Żywica H-Met-2-ClTrt
Novabiochem®
Wybierz wielkość
1 G
410,00 zł
5 G
823,00 zł
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
410,00 zł
5 G
823,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
beads
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Wstępnie załadowana żywica do syntezy chronionych kwasów peptydowych zawierających C-końcową resztę aminokwasową metioniny za pomocą Fmoc SPPS. Rozszczepienie zabezpieczonego peptydu jest realizowane przez traktowanie 1% TFA w DCM lub 20% TFE w DCM
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-2816
Komentarz do analizy
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.90 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 200 - 400 mesh.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1