Przejdź do
Z516074
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 29/32, capacity 250 mL
Synonim(y):
storage tubes, tube flask, tube storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
625,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
250 mL
Material:
colorless cap, colorless tube, round bottom
Feature:
graduations: no
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless cap, colorless tube, round bottom
joint
female joint: ST/NS29/32
feature
graduations: no
capacity
250 mL
General description
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z516155Z516066Z516058
description
female joint: ST/NS 29/32, capacity 250 mL
description
male joint: ST/NS 29/32, capacity 250 mL
description
female joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
description
female joint: ST/NS 14/20, capacity 250 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
material
colorless tube, colorless cap, round bottom
material
round bottom, colorless tube, colorless cap
material
colorless tube, round bottom, colorless cap
material
colorless tube, round bottom, colorless cap
joint
female joint: ST/NS29/32
joint
male joint: ST/NS29/32
joint
female joint: ST/NS24/40
joint
female joint: ST/NS14/20
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schlenk reaction and storage tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Quelles sont les dimensions (diamètre et longueur) des tubes schlenk de 50, 100 et 250 mL. Est-ce que ces dimensions varient avec la taille du rodage ?
    0 answers