Kluczowe dokumenty
8.53037
Sigma-Aldrich
Boc-D-Arg(Tos)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-D-Arg(Tos)-OH, N-α-t.-Boc-N G-tosyl-D-arginine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)/N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)/t14-/m1/s1
Klucz InChI
WBIIPXYJAMICNU-CQSZACIVSA-N
Opis ogólny
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych D-argininy przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązanie
Zastępuje: 04-13-0044
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in pyridine): +9.5 - +12.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3