Z530395
Aldrich® short-path distillation head
thermometer joint: ST/NS 10/18, Joints: ST/NS 19/22 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS19/22 (2)
głębokość zanurzenia
50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)