Dokumenty
8.52163
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Nle-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Nle-OH, N-α-Fmoc-D-norleucine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
Klucz InChI
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-N
Opis ogólny
Standard building block of introduction of D-norleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Powiązanie
Replaces: 04-13-1059
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3